Documenti fondamentali
707260
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-iodoquinoline
97%
Scegli un formato
1 G
33,90 €
33,90 €
Prezzo di listino67,80 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
33,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5BrIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
33,90 €
Prezzo di listino67,80 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
117-123 °C
Gruppo funzionale
bromo
iodo
Stringa SMILE
Brc1cc2ccccc2nc1I
InChI
1S/C9H5BrIN/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H
JOMFAVRBFOBWQA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)