Documenti fondamentali
707171
Sigma-Aldrich
(1R,4R)-2,5-Diphenylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
95%
Attività ottica
[α]22/D −34.0°, c = 0.5 in chloroform
Punto di fusione
71-77 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1C[C@@H]2C=C([C@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m1/s1
BDYBOFJAEBJDMI-QZTJIDSGSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)