Documenti
706779
Sigma-Aldrich
1-Allyl-4-(trifluoromethyl)benzene
95%
Sinonimo/i:
4-(Trifluoromethyl)allylbenzene, 4-Allylbenzotrifluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449
Densità
1.112 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(CC=C)cc1
InChI
1S/C10H9F3/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11,12)13/h2,4-7H,1,3H2
AEVBWCOLYXWNMX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Stereoselective preparation of alkenyl nitriles via FeCl2-catalyzed oxidation
  • Regioselective intermolecular allylic C-H alkylation with bis-sulfoxide/Pd(OAc)2 catalyst
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
54.4 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Nurhayat Tabanca et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-03)
Ceratitis capitata, the Mediterranean fruit fly, is one of the most serious agricultural pests worldwide responsible for significant reduction in fruit and vegetable yields. Eradication is expensive and often not feasible. Current control methods include the application of conventional insecticides