Documenti fondamentali
706698
Sigma-Aldrich
Allyl-13C3-amine-15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Propen-13C3-1-ylamine-15N, 3-Amino-15N-1-propene-13C3
About This Item
Formula condensata:
H213C=13CH13CH215NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
53 °C
Densità
0.813 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[15NH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
VVJKKWFAADXIJK-JCDJMFQYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-29 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)