706574
N-Boc-cis-4-hydroxy-D-proline
97%
Sinonimo/i:
(2R,4R)-N-Boc-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D +50.0°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
146-151 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7-/m1/s1
BENKAPCDIOILGV-RNFRBKRXSA-N
Applicazioni
- As a starting material in the synthesis of DNA mimicking pyrrolidine peptide nucleic acid (PNA) analog.
- In the synthesis of biologically important macrocyclic dilactones.
- As an intermediate in the synthesis of histamine H3 receptor antagonists.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3