Documenti fondamentali
706299
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
2,5-Dichloroisonicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
235-240 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Cl)ncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-9-5(8)1-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
GFOVTTQVBDEYPP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)