Documenti
705160
Sigma-Aldrich
3,5,6,8-Tetrabromo-1,10-phenanthroline
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H4Br4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Brc1cnc2c(c1)c(Br)c(Br)c3cc(Br)cnc23
InChI
1S/C12H4Br4N2/c13-5-1-7-9(15)10(16)8-2-6(14)4-18-12(8)11(7)17-3-5/h1-4H
BAPJVWLAFSQLNX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2