Documenti fondamentali
704059
Sigma-Aldrich
2,6-Bis((S)-4,5-dihydro-4-phenethyloxazol-2-yl)pyridine
97%
Sinonimo/i:
(S)-BnCH2-PyBox, (S,S)-2,6-Bis(4-benzylmethyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine
Scegli un formato
250 MG
112,00 €
1 G
347,20 €
112,00 €
Prezzo di listino160,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
112,00 €
1 G
347,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H27N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
112,00 €
Prezzo di listino160,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D −75, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
154-158 °C
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Stringa SMILE
C(Cc1ccccc1)[C@H]2COC(=N2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](CCc5ccccc5)CO4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-3-8-20(9-4-1)14-16-22-18-31-26(28-22)24-12-7-13-25(30-24)27-29-23(19-32-27)17-15-21-10-5-2-6-11-21/h1-13,22-23H,14-19H2/t22-,23-/m0/s1
IYRZZMJRGHERQU-GOTSBHOMSA-N
Applicazioni
Ligand for asymmetric Negishi cross-coupling of secondary allylic chlorides[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sunghee Son et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(9), 2756-2757 (2008-02-09)
Complementing previous advances in allylation chemistry, an effective nickel/Pybox catalyst for regioselective asymmetric Negishi cross-couplings of racemic secondary allylic chlorides with readily available organozinc halides has been developed. The method has been applied in two key steps of a formal