703206
cis-Bis(isothiocyanato)bis(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylato)ruthenium(II)
Sinonimo/i:
Greatcell Solar®, N-3 dye
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95% (NMR)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C
λmax
534, 395, 312 nm (lit.)
Stringa SMILE
S=C=N[Ru]N=C=S.OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(O)=O.OC(=O)c3ccnc(c3)-c4cc(ccn4)C(O)=O
InChI
1S/2C12H8N2O4.2CNS.Ru/c2*15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h2*1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q;;2*-1;+2
VMISXESAJBVFNH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.