Documenti fondamentali
702382
Sigma-Aldrich
6-(1-Piperidinyl)pyridine-3-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
6-(Piperidino)nicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
209-213 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(nc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H14N2O2/c14-11(15)9-4-5-10(12-8-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H,14,15)
QLPWWMSKVYYSEY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)