Documenti fondamentali
702234
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li nitrate
95 atom % 6Li, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
6LiNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
95 atom % 6Li
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
264 °C (lit.)
Spostamento di massa
M-1
Stringa SMILE
[6Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i1-1;
IIPYXGDZVMZOAP-ULWFUOSBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)