Documenti fondamentali
70170
Sigma-Aldrich
Naphazoline nitrate
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline nitrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14N2 · HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.29
Beilstein:
3779329
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (NT)
Stato
crystals
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Perdita
≤0.5% loss on drying
Punto di fusione
167-170 °C
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
ZAHXYMFVNNUHCP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Therapeutic use to:
  • Combat ammonia poisoning
  • Treat seasonal allergy rhinitis
Involved in studies on the effects of imidazole drugs on chronotropic and inotropic effects
Pharmacological activity for topical mydriatics and vasoconstrictors
Radioprotector for mice treated with ionizing radiation
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)