N0100000
Naphazoline nitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline nitrate
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
naphazoline
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
ZAHXYMFVNNUHCP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Combat ammonia poisoning
- Treat seasonal allergy rhinitis
Involved in studies on the effects of imidazole drugs on chronotropic and inotropic effects
Pharmacological activity for topical mydriatics and vasoconstrictors
Radioprotector for mice treated with ionizing radiation
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)