Documenti
701041
Sigma-Aldrich
1-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11F3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
67-73 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C1(CCCCC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2/c9-8(10,11)7(6(12)13)4-2-1-3-5-7/h1-5H2,(H,12,13)
VFSFTDFBHSFDEE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges