331449
3-Amino-5-hydroxypyrazole
98%
Scegli un formato
54,50 €
Prezzo di listino109,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
54,50 €
Prezzo di listino109,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
214 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(O)[nH]n1
InChI
1S/C3H5N3O/c4-2-1-3(7)6-5-2/h1H,(H4,4,5,6,7)
QZBGOTVBHYKUDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?