Documenti
700053
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6F2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
184-188 °C
Stringa SMILE
COc1cc(F)c(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O3/c1-13-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3H,1H3,(H,11,12)
LGHVYSAINQRZJQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3