Documenti fondamentali
700037
Sigma-Aldrich
(Ethylenediamine)iodoplatinum(II) dimer dinitrate
96%
Sinonimo/i:
Bis(1,2-ethanediamine-N,N′)di-μ-iododiplatinum(II) dinitrate, Di-μ-iodobis(ethylenediamine)diplatinum(II) dinitrate
Scegli un formato
250 MG
180,00 €
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
180,00 €
About This Item
Formula condensata:
C4H16I2N4Pt2 · 2NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
888.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
268 °C
Stringa SMILE
I[Pt+].I[Pt+].NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.2HI.2NO3.2Pt/c2*3-1-2-4;;;2*2-1(3)4;;/h2*1-4H2;2*1H;;;;/q;;;;2*-1;2*+2/p-2
NRXMBGQJNZDBOD-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T V O'Halloran et al.
Journal of molecular biology, 194(4), 705-712 (1987-04-20)
The X-ray structure of the nucleosome core particle was solved at 7 A resolution using the method of multiple isomorphous replacement based on two isomorphous derivatives, each containing a different multiple heavy-atom compound. The preparation of these heavy-atom compounds and