Documenti fondamentali
6P101
Sigma-Aldrich
6-Point Style Die
6P101
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
MA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
gold/chromium electrode (Au/Cr)
Descrizione
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Caratteristiche
point style 6 pt probe
BN/SiO2 coating
Confezionamento
pkg of 16 non-diced devices
Produttore/marchio commerciale
6P101
die thickness
525 μm , silicon
Dimens. elettrodo
10 nm , chrome
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)