Documenti fondamentali
42000501
Sigma-Aldrich
PRONOVA® UP VLVG
very low viscosity sodium alginate, viscosity <20 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), guluronate monomer units ≥60 %
Sinonimo/i:
Ultra-Pure Sodium Alginate
Scegli un formato
5 G
657,00 €
10 G
1.410,00 €
657,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
657,00 €
10 G
1.410,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
657,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
Mw <75 kDa (approximate)
Composizione
guluronate monomer units, ≥60%
G/M ratio, ≥1.5
Impurezze
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
Viscosità
<20 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Descrizione generale
PRONOVA UP VLVG is a very low viscosity (less than 20 mPas) sodium alginate where minimum 60% of the monomer units are guluronate.
Applicazioni
Examples of Pronova Alginates applications include: encapsulation of living cells and therapeutic proteins for cell therapy medications, cryoprotectant, bone putty binder for tissue engineering, 3D bioprinting, foams and cell tissue scaffolds, hydrogels, advanced drug delivery and implants, wound management, and medical devices.
Note legali
Product of Dupont Nutrition USA, Inc.
PRONOVA is a registered trademark of International N&H USA, Inc.
Esclusione di responsabilità
NOT FOR USE IN HUMANS
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.