699918
(R)-N-[(1R,2R)-2-(3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ureido)cyclohexyl]-tert-butyl-sulfinamide
96%
Sinonimo/i:
[S(R)]-N-[(1R,2R)-2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]cyclohexyl]-2-methyl-2-propanesulfinamide
Scegli un formato
201,60 €
Prezzo di listino288,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
201,60 €
Prezzo di listino288,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
173-181 °C
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
CC(C)(C)S(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C19H25F6N3O2S/c1-17(2,3)31(30)28-15-7-5-4-6-14(15)27-16(29)26-13-9-11(18(20,21)22)8-12(10-13)19(23,24)25/h8-10,14-15,28H,4-7H2,1-3H3,(H2,26,27,29)/t14-,15-,31-/m1/s1
WMIJNZVQFOPOBW-ZHANGXNJSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Enantioselective homoallylic amines by asymmetric allylation of acylhydrazones with allylindium reagents.[1]
- Tetrahydroquinolines via an asymmetric Povarov reaction.[2]
- 2-aryl-substituted cycloalkanones by enantioselective protonation of corresponding trimethylsilyl enol ethers.[3]
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)