Documenti fondamentali
699888
Sigma-Aldrich
1,8-Octanediphosphonic acid
97%
Sinonimo/i:
1,8-Diphosphonooctane, 1,8-octanediylbis-phosphonic acid, C8BPA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H20O6P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
180-185 °C
Stringa SMILE
OP(O)(=O)CCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C8H20O6P2/c9-15(10,11)7-5-3-1-2-4-6-8-16(12,13)14/h1-8H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
VRAVNKVHQXXAQW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.