Documenti fondamentali
699438
Sigma-Aldrich
3-(Morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]morpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24BNO4
Peso molecolare:
317.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
78-84 °C
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C(=O)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-7-5-6-13(12-14)15(20)19-8-10-21-11-9-19/h5-7,12H,8-11H2,1-4H3
PKONGXZPUDFPPH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)