Documenti fondamentali
699179
Sigma-Aldrich
4-Pyridinylboronic acid MIDA ester
95%
Sinonimo/i:
4-Pyridineboronic acid MIDA ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11BN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H11BN2O4/c1-13-6-9(14)16-11(17-10(15)7-13)8-2-4-12-5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
FVUPUWZQLRQASU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)