699004
L-Ascorbic acid-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
L-Threoascorbic acid-2-13C, Antiscorbutic factor-2-13C, Vitamin C-2-13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
190-194 °C (dec) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[13C](O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1/i4+1
CIWBSHSKHKDKBQ-DXEGWCNNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?