69893
2-Morpholinoethyl isocyanide
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-(2-Isocyanoethyl)morpholine, MEI
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.469
P. ebollizione
72-73 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
isonitrile
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[C-]#[N+]CCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H12N2O/c1-8-2-3-9-4-6-10-7-5-9/h2-7H2
MFRZPLYKVDHOSN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Nitrogen acyclic carbene (NAC) complexes to be used as catalysts for the synthesis of phenol and hydration of alkynes.[1]
- Variety of imidazo[1,2-a]pyridines[2] and α-acylaminoamides by Ugi condensation reaction.[3]
- 2-Aminobenzoxazoles and 3-aminobenzoxazines having important therapeutic activities.[4]
It can also be used as a ligand in bis-cyclometalated iridium complexes for the organic light emitting diodes (OLEDs).[5]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?