Documenti
697370
Sigma-Aldrich
2-[(11bS)-3H-Binaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethanamine
kanata purity
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H22NP
Peso molecolare:
355.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Punto di fusione
64-70 °C
Stringa SMILE
NCCP1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C24H22NP/c25-13-14-26-15-19-11-9-17-5-1-3-7-21(17)23(19)24-20(16-26)12-10-18-6-2-4-8-22(18)24/h1-12H,13-16,25H2
PXDLCEFIOZLJLW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3