Documenti fondamentali
697222
Sigma-Aldrich
Ossido di tantalio V
−60 mesh, 99.5%
Sinonimo/i:
Ossido di tantalio
Scegli un formato
25 G
146,00 €
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
146,00 €
About This Item
Formula condensata:
Ta2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.5%
Stato
powder
Dimensione particelle
−60 mesh
Densità
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3