696773
TentaGel™ TBTA
extent of labeling: 0.17 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine, polymer bound
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
TentaGel™
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: click chemistry
Grado di funzionalizzazione
0.17 mmol/g loading
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)