Documenti fondamentali
696609
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-(4-Methyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-thiophene, 4-Methyl-2-thienylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17BO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Punto di fusione
26-31 °C
Stringa SMILE
Cc1csc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO2S/c1-8-6-9(15-7-8)12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h6-7H,1-5H3
FNRMPXJVCSMVMA-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)