Documenti
696595
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-naphthaleneboronic acid
Sinonimo/i:
(4-Bromonaphthalen-1-yl)boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8BBrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
230-260 °C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8BBrO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6,13-14H
DKKOMUVRCPKTFX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of 3,5-substituted enones via Suzuki coupling
  • Copper catalyzed oxidative cross-coupling
  • Microwave-assisted synthesis of ethynylarylboronates
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3