Documenti fondamentali
696005
Sigma-Aldrich
Methyl carbamate-13C2,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Urethylane-13C2,15N
About This Item
Formula condensata:
15NH213COO13CH3
Peso molecolare:
78.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3]O[13C]([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
GTCAXTIRRLKXRU-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)