Key Documents
694584
Sigma-Aldrich
(+)-Allylboronic acid pinanediol ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H21BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.12
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +30°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.475
Densità
0.990 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]3OB(CC=C)O[C@@]3(C)[C@H]1C2
InChI
1S/C13H21BO2/c1-5-6-14-15-11-8-9-7-10(12(9,2)3)13(11,4)16-14/h5,9-11H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,11+,13-/m0/s1
ZWEMLWHNKCNXMY-KQXIARHKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)