Documenti fondamentali
694436
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
119-123 °C
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
PIBPHOFXQUUPTM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)