Documenti fondamentali
691429
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methoxybenzoic acid
96%
Scegli un formato
5 G
274,40 €
274,40 €
Prezzo di listino392,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
274,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
274,40 €
Prezzo di listino392,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
98-102 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1c(N)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
ZBQFWVIYNLHFMO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)