Documenti
694207
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3,2-diazaphospholidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H38ClN2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
445.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
212-220 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CCN(P2Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H38ClN2P/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)28-15-16-29(30(28)27)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20H,15-16H2,1-8H3
GOXQIZBBMCFUBH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3