694037
Cesium pivalate
98%
Sinonimo/i:
Cesium 2,2-dimethylpropanoate, Cesium trimethylacetate
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
344-348 °C
Stringa SMILE
[Cs+].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Cs/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
LGVUAXNPXVXCCW-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Fluoren-9-one derivatives by cyclocarbonylation of o-halobiaryls in the presence of palladium catalyst[1].
- Fused heterocycles (dihydrobenzofurans and indolines) from o-bromo phenol and aniline precursors via Pd-catalyzed intramolecular coupling of two C(sp3)-H bonds[3].
- Amides and esters derivatives containing a quaternary β-carbon atom by Pd-catalyzed C-H activation and amino/alkoxycarbonylation reaction[4].
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?