Key Documents
693995
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxybenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
Salicylic acid benzyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
73-77 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
GMOYUTKNPLBTMT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)