Documenti fondamentali
693774
Sigma-Aldrich
Bis(cyclooctadiene)iridium(Ι)tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borate
Umicore
Sinonimo/i:
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Bis(cyclooctadiene)iridium(I) tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borate
Scegli un formato
500 MG
199,00 €
2 G
748,00 €
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
199,00 €
2 G
748,00 €
About This Item
Formula condensata:
(Ir(C8H12)2)+ (B(C8H3F6)4)-
Numero CAS:
Peso molecolare:
1271.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Ir+].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2.FC(F)(F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)[B-](c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.2C8H12.Ir/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h1-12H;2*1-2,7-8H,3-6H2;/q-1;;;+1/b;2*2-1-,8-7-;
YQXKTVMJDKWGHI-AUUWQFPRSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Asymmetric hydrogenation reactions
  • Directed cyclodehydration reaction
  • Direct prenylation via C-H oxidative addition-allene insertion
  • Double intramolecular hydroalkoxylation
  • Intramolecular hydroamination reactions
  • Directed C-H bond cleavage
  • Imine vinylation reactions
Umicore Precatalysts for Asymmetric and Cross-Coupling Catalysis
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.