693472
(S)-2-[[(1R,2R)-2-[[[3,5-Bis(tert-butyl)-2-hydroxyphenyl]methylene]amino]cyclohexyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamide
technical grade
Sinonimo/i:
(2S)-2-[[[[(1R,2R)-2-[[[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxyphenyl]methylene]amino]cyclohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-N-3,3-trimethyl-N-(phenylmethyl)butanamide, (2S)-2-[[[[(1R,2R)-2-[[[3,5-Bis(tert-butyl)-2-hydroxyphenyl]methylene]amino]cyclohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-N-benzyl-N-3,3-trimethylbutanamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Attività ottica
[α]22/D -99°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
153-163 °C
Stringa SMILE
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]2CCCC[C@H]2\N=C\c3cc(cc(c3O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N4O2S/c1-34(2,3)26-20-25(30(41)27(21-26)35(4,5)6)22-37-28-18-14-15-19-29(28)38-33(43)39-31(36(7,8)9)32(42)40(10)23-24-16-12-11-13-17-24/h11-13,16-17,20-22,28-29,31,41H,14-15,18-19,23H2,1-10H3,(H2,38,39,43)/b37-22+/t28-,29-,31-/m1/s1
IJFFARBIZKKZOA-PVKOWITJSA-N
Applicazioni
- Enantioselective Pictet-Spengler-type cyclizations of hydroxylactams
- Aza-Baylid-Hillman reactions
- Hydrophosphonylation of imines
- Studies of the effect of structure of molecule on asymmetric Strecker and Mannich reactions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)