Documenti fondamentali
693340
Sigma-Aldrich
(2S)-3,3-Dimethyl-2-[[(1R,2R)-2-(2-methyl-5-phenyl-1-pyrrolyl)cyclohexyl]thioureido]-N,N-bis(2-isobutyl)butanamide
97%
Sinonimo/i:
(2S)-3,3-Dimethyl-2-[[[[(1R,2R)-2-(2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)cyclohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-N,N-bis(2-methylpropyl)butanamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H50N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D -3°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
143-147 °C
Stringa SMILE
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]1CCCC[C@H]1n2c(C)ccc2-c3ccccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C32H50N4OS/c1-22(2)20-35(21-23(3)4)30(37)29(32(6,7)8)34-31(38)33-26-16-12-13-17-28(26)36-24(5)18-19-27(36)25-14-10-9-11-15-25/h9-11,14-15,18-19,22-23,26,28-29H,12-13,16-17,20-21H2,1-8H3,(H2,33,34,38)/t26-,28-,29-/m1/s1
RIAIKFUBJYQDBD-CRXYYGHGSA-N
Applicazioni
Catalyst for acyl-Pictet-Spengler and acyl-Mannich reactions.[1][2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mark S Taylor et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(34), 10558-10559 (2004-08-26)
The enantioselective cyclization of N-acyliminium ions generated in situ from tryptamine is promoted with high enantioselectivity by a new chiral thiourea catalyst. This represents the first successful system for asymmetric catalysis of the Pictet-Spengler reaction.
Enantioselective thiourea-catalyzed acyl-mannich reactions of isoquinolines.
Mark S Taylor et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(41), 6700-6704 (2005-09-22)