Documenti fondamentali
693286
Sigma-Aldrich
(S)-Ru(OAc)2(DM-BINAP)
Sinonimo/i:
Diacetato[(S)-(−)-2,2′-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1′binaphtyl]ruthenium(ΙΙ)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C56H54O4P2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
954.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[Ru]OC(C)=O.Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C52H48P2.2C2H4O2.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;2*1-2(3)4;/h9-32H,1-8H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
IFUMNSKQNPECEY-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago