Documenti fondamentali
693197
Sigma-Aldrich
(S)-Ru(OAc)2(T-BINAP)
Sinonimo/i:
Diacetato[(S)-(−)-2,2′-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl]ruthenium(ΙΙ)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C52H46O4P2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
897.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C48H40P2.2C2H4O2.Ru/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;2*1-2(3)4;/h5-32H,1-4H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
HXHQOYKBZFDKSM-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago