Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 86,40 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 295,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
86,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]1(c(ncc1c3ccc(cc3)OC)NCc2cc(ccc2)OC)C
InChI
1S/C19H21N3O2/c1-22-18(15-7-9-16(23-2)10-8-15)13-21-19(22)20-12-14-5-4-6-17(11-14)24-3/h4-11,13H,12H2,1-3H3,(H,20,21)
InChI key
LCVOJBGSGIOMKF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MALAT1-IN-5 reduces the long noncoding (lnc) RNA metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 (Malat1) level (by 54% in 7 days at 1 μM; MMTV-PyMT tumors organoids) via specific interaction with Malat1 triple-helical configuration of 3′-terminal element for nuclear expression (ENE KD = 2.9 μM under physiologic ionic conditions), but not the homologous 3′-end triple-helix of Neat1 (MENβ) lncRNA. MALAT1-IN-5 decreases MMTV-PyMT organoid branching morphogenesis (by 38% in 7 days at 1 μM) and modulates the levels of Malat1-targeted mRNAs Krt16 & Csn2.
Selective metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 inhibitor that decreases tumor organoid branching and modulates Malat1-targeted mRNAs.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?