Vai a
B2938
BEPP monohydrochloride
≥98% (HPLC), PKR activator, powder
Sinonimo/i:
1H-Benzimidazole-1-ethanol, 2,3-dihydro-2-imino-alpha-(phenoxymethyl)-3-(phenylmethyl)- monohydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
199,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
749,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H23N3O2 HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.91
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
BEPP monohydrochloride, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.OC(COc1ccccc1)CN2C(=N)N(Cc3ccccc3)c4ccccc24
InChI
1S/C23H23N3O2.ClH/c24-23-25(15-18-9-3-1-4-10-18)21-13-7-8-14-22(21)26(23)16-19(27)17-28-20-11-5-2-6-12-20;/h1-14,19,24,27H,15-17H2;1H
InChI key
KDMXJFUGIDGZQL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BEPP is a double-strand RNA-dependent protein kinase (PKR) activator.
BEPP is a double-strand RNA-dependent protein kinase (PKR) activator. The double-strand RNA (dsRNA)-dependent protein kinase is a ubiquitously expressed serine threonine kinase, inducible by interferon γ. PRK is involved in several curtail cellular regulations including phosphorylation of eIF2α (which leads to inhibition of protein synthesis and eliciting antivirus and antitumor activities), modulating activities of eIF2α, NF-κB, ATF-3, and p53. BEPP also inhibits the growth of a human lung cancer cell line overexpressing PKR.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B4313SML2226SML0634
BC-LI-0186 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2226
BC-LI-0186
CID2858522 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0634
CID2858522
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)