Documenti
692131
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,6-bis(hydroxymethyl)pyridine
97%
Sinonimo/i:
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridin-3-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
142-147 °C
Stringa SMILE
Cl.OCc1ccc(O)c(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO3.ClH/c9-3-5-1-2-7(11)6(4-10)8-5;/h1-2,9-11H,3-4H2;1H
VHNMNLDSAYYRHC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3