Key Documents
692093
Sigma-Aldrich
5,7-Difluoro-1-indanone
97%
Sinonimo/i:
5,7-Difluoro-2,3-dihydroinden-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6F2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
80-84 °C
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
Fc1cc(F)c2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H6F2O/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2
XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)