689661
(1S,2S)-(+)-Norpseudoephedrine
≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
(+)-Cathine, (+)-Pseudonorephedrine, (1S,2S)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol, D-(+)-Norpseudoephedrine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (NT)
Stato
crystals
Attività ottica
[α]/D +34.0±2.0°, c = 3.5 in ethanol
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,10H2,1H3/t7-,9+/m0/s1
DLNKOYKMWOXYQA-IONNQARKSA-N
Applicazioni
- As a starting material for the synthesis of benzamide based ligands applicable in the Tsuji−Trost allylic alkylation reactions.
- To prepare its catalyst derivatives, which are applicable in the alkylation of benzaldehydes using diethylzinc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)