Documenti fondamentali
689300
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-nitropyrrole-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.12
Beilstein:
168975
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.5%
97.5-102.5% (titration)
98%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
Cn1cc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4/c1-7-3-4(8(11)12)2-5(7)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
GEGNYFQOFWUIFG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)