Documenti fondamentali
688762
Sigma-Aldrich
1,3-Diethoxyimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
98%
Sinonimo/i:
(OEt)2Im-NTF2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13F6N3O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
Stato
liquid
Impurezze
0.3% Pf6 (19F-NMR)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4249
Compatibilità
complies for IR spectroscopy
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
CCOn1cc[n+](OCC)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H13N2O2.C2F6NO4S2/c1-3-10-8-5-6-9(7-8)11-4-2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H,3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
CJJJLUVYFXOOSP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)