Documenti fondamentali
688150
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-phenylthiazole
97%
Scegli un formato
1 G
69,50 €
69,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
69,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6ClNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
69,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
54-58 °C
Gruppo funzionale
chloro
phenyl
Stringa SMILE
Clc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H6ClNS/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
PNWMACLGSAOQCI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)